1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1’-Boc-[1,4’-bipiperidine]-4-carboxylicacid, 1-Boc-4-(4-carboxy-1-piperidinyl)-piperidine, 1'-(tert-Butoxycarbonyl)-[1,4'-bipiperidine]-4-carboxylic acid
OR943389-1G OR943389-250MG OR943389-500MG
APOSOR943389-1GEA 789 EUR
APOSOR943389-1G APOSOR943389-250MG APOSOR943389-500MG
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid 97%
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₂₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06408960
CAS nummer: 201810-59-5