(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Hydroxymethyl EDOT, EDT-methanol
OR943413-500MG OR943413-5G
APOSOR943413-500MGEA 0 EUR
APOSOR943413-500MG APOSOR943413-5G
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol 95%
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol
Formule: C₇H₈O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11045357
CAS nummer: 146796-02-3