(R)-tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943505-1G OR943505-500MG
APOSOR943505-1GEA 658 EUR
APOSOR943505-1G APOSOR943505-500MG
(R)-tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
(R)-tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11112229
CAS nummer: 100927-10-4