1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(2-chloroethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-chloroethyl)-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 1-(2-chloroethyl)-
OR943554-1G OR943554-250MG
APOSOR943554-1GEA 86.2 EUR
APOSOR943554-1G APOSOR943554-250MG
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Formule: C₆H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00169064
CAS nummer: 51333-90-5