1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-ethylamine
OR943602-1G OR943602-250MG
APOSOR943602-1GEA 211 EUR
APOSOR943602-1G APOSOR943602-250MG
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanamine 95%
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanamine
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01312297
CAS nummer: 122416-41-5