2,5-Dichloroisonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR9438-100G OR9438-25G
APOSOR9438-100GEA 262 EUR
APOSOR9438-100G APOSOR9438-25G
2,5-Dichloroisonicotinic acid
2,5-Dichloroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Smeltpunt: 235…240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466640
CAS nummer: 88912-26-9