(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR944697-1G OR944697-5G
APOSOR944697-1GEA 0 EUR
APOSOR944697-1G APOSOR944697-5G
(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol 95%
(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol
Formule: C₈H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683526
CAS nummer: 41870-24-0