5-Formyl-2-methylbenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR944886-1G OR944886-5G
APOSOR944886-1GEA 294 EUR
APOSOR944886-1G APOSOR944886-5G
5-Formyl-2-methylbenzonitrile 97%
5-Formyl-2-methylbenzonitrile
Formule: C₉H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12197728
CAS nummer: 27613-36-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III