4-Nitro-2-picoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-4-nitropyridine
OR9449-1G OR9449-5G
APOSOR9449-1GEA 46.9 EUR
APOSOR9449-1G APOSOR9449-5G
4-Nitro-2-picoline
4-Nitro-2-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
Smeltpunt: 42…44 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095077
CAS nummer: 13508-96-8