4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR944926-1G OR944926-5G
APOSOR944926-1GEA 121 EUR
APOSOR944926-1G APOSOR944926-5G
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline 95%
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline
Formule: C₁₀H₉N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01443685
CAS nummer: 105130-26-5