4-Amino-6-chloro-1H-indazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR945030-100MG OR945030-250MG OR945030-1G
APOSOR945030-100MGEA 36.6 EUR
APOSOR945030-100MG APOSOR945030-250MG APOSOR945030-1G
4-Amino-6-chloro-1H-indazole 95+%
4-Amino-6-chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781370
CAS nummer: 885519-32-4