Cyclopentane-1,1-dicarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR945086-1G OR945086-25G OR945086-5G
APOSOR945086-1GEA 23.2 EUR
APOSOR945086-1G APOSOR945086-25G APOSOR945086-5G
Cyclopentane-1,1-dicarboxylic acid 95%
Cyclopentane-1,1-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00029146
CAS nummer: 5802-65-3