3-Phenyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole, 3-Phenylpyrazole
OR9451-1G OR9451-5G OR9451-25G
APOSOR9451-1GEA 22 EUR
APOSOR9451-1G APOSOR9451-5G APOSOR9451-25G
3-Phenyl-1H-pyrazole
3-Phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₈N₂
Kookpunt: 314 °C
Smeltpunt: 75…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00159654
CAS nummer: 2458-26-6