3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR945249-1G OR945249-250MG
APOSOR945249-1GEA 443 EUR
APOSOR945249-1G APOSOR945249-250MG
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05865108
CAS nummer: 90563-93-2