2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-(Hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 2-Hydroxymethylphenylboronic acid, 2-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
OR9454-5G OR9454-1G OR9454-25G
APOSOR9454-5GEA 26.3 EUR
APOSOR9454-5G APOSOR9454-1G APOSOR9454-25G
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258966
CAS nummer: 87199-14-2