4-tert-Butyl-1-bromobenzene, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9457-100G OR9457-500G OR9457-50G OR9457-1KG
APOSOR9457-100GEA 36.6 EUR
APOSOR9457-100G APOSOR9457-500G APOSOR9457-50G APOSOR9457-1KG
4-tert-Butyl-1-bromobenzene, Technical Grade
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Formule: C₁₀H₁₃Br
Kookpunt: 228…232 °C
Smeltpunt: 13…16 °C
Dichtheid: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000108
CAS nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2