Methyl-3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR945783-1G OR945783-5G
APOSOR945783-1GEA 263 EUR
APOSOR945783-1G APOSOR945783-5G
Methyl-3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Methyl-3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08559008
CAS nummer: 1036733-11-5