5-Methyl-2-thenoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9459-100G OR9459-25G OR9459-5G
APOSOR9459-100GEA 111 EUR
APOSOR9459-100G APOSOR9459-25G APOSOR9459-5G
5-Methyl-2-thenoic acid
5-Methyl-2-thenoic acid
Formule: C₆H₆O₂S
Smeltpunt: 135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005439
CAS nummer: 1918-79-2