3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR945944-1G OR945944-250MG OR945944-500MG
APOSOR945944-1GEA 884 EUR
APOSOR945944-1G APOSOR945944-250MG APOSOR945944-500MG
3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₄Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264501
CAS nummer: 96308-73-5