4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946357-10G OR946357-1G OR946357-5G
APOSOR946357-10GEA 760 EUR
APOSOR946357-10G APOSOR946357-1G APOSOR946357-5G
4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11208365
CAS nummer: 220875-88-7