4-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946440-10G OR946440-1G OR946440-5G
APOSOR946440-10GEA 505 EUR
APOSOR946440-10G APOSOR946440-1G APOSOR946440-5G
4-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
4-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.21 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08144121
CAS nummer: 36824-00-7