Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946530-1G OR946530-500MG OR946530-5G
APOSOR946530-1GEA 338 EUR
APOSOR946530-1G APOSOR946530-500MG APOSOR946530-5G
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₇BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22126097
CAS nummer: 425675-94-1