1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946666-1G OR946666-250MG
APOSOR946666-1GEA 99.3 EUR
APOSOR946666-1G APOSOR946666-250MG
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₇H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845713
CAS nummer: 97421-13-1