4-Methyl-1-naphthonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946849-1G OR946849-5G
APOSOR946849-1GEA 36.6 EUR
APOSOR946849-1G APOSOR946849-5G
4-Methyl-1-naphthonitrile 95%
4-Methyl-1-naphthonitrile
Formule: C₁₂H₉N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079742
CAS nummer: 36062-93-8