4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-((3-Chloropropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9470-1G OR9470-5G
APOSOR9470-1GEA 135 EUR
APOSOR9470-1G APOSOR9470-5G
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BClNO₃
Smeltpunt: 169…171 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08235077
CAS nummer: 874460-03-4