2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR947349-10G OR947349-1G OR947349-5G
APOSOR947349-10GEA 518 EUR
APOSOR947349-10G APOSOR947349-1G APOSOR947349-5G
2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline 98%
2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline
Formule: C₈H₁₀BrNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11841053
CAS nummer: 532440-88-3