1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR947550-1G OR947550-5G
APOSOR947550-1GEA 0 EUR
APOSOR947550-1G APOSOR947550-5G
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₃H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26142695
CAS nummer: 1823380-61-5