2-Cyano-3,6-dichloropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR947771-1G OR947771-250MG
APOSOR947771-1GEA 77.5 EUR
APOSOR947771-1G APOSOR947771-250MG
2-Cyano-3,6-dichloropyridine 95%
2-Cyano-3,6-dichloropyridine
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00546824
CAS nummer: 1702-18-7