8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR948118-1G OR948118-250MG
APOSOR948118-1GEA 240 EUR
APOSOR948118-1G APOSOR948118-250MG
8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00471460
CAS nummer: 89781-52-2