3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9483-100G OR9483-25G OR9483-5G
APOSOR9483-100GEA 87.6 EUR
APOSOR9483-100G APOSOR9483-25G APOSOR9483-5G
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
Kookpunt: 253 °C
Dichtheid: 1,572 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041255
CAS nummer: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II