N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR948366-1G OR948366-500MG OR948366-5G
APOSOR948366-1GEA 330 EUR
APOSOR948366-1G APOSOR948366-500MG APOSOR948366-5G
N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Formule: C₈H₁₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781032
CAS nummer: 6270-42-4