5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Methylpyridine-3-boronic acid
OR9489-1G OR9489-5G OR9489-10G
APOSOR9489-1GEA 22 EUR
APOSOR9489-1G APOSOR9489-5G APOSOR9489-10G
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₈BNO₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03428528
CAS nummer: 173999-18-3