3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9490-1G OR9490-250MG
APOSOR9490-1GEA 721 EUR
APOSOR9490-1G APOSOR9490-250MG
3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 97%
3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258757
CAS nummer: 957034-42-3