5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9495-100G OR9495-25G OR9495-5G
APOSOR9495-100GEA 266 EUR
APOSOR9495-100G APOSOR9495-25G APOSOR9495-5G
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine 98%
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Formule: C₃₁H₃₂N₂O₇
Smeltpunt: 151 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00010113
CAS nummer: 40615-39-2