[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949501-1G OR949501-250MG
APOSOR949501-1GEA 651 EUR
APOSOR949501-1G APOSOR949501-250MG
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690249
CAS nummer: 859850-79-6