2-Chloro-4-ethoxy-6-methyl-pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949617-1G OR949617-250MG
APOSOR949617-1GEA 120 EUR
APOSOR949617-1G APOSOR949617-250MG
2-Chloro-4-ethoxy-6-methyl-pyrimidine 95%
2-Chloro-4-ethoxy-6-methylpyrimidine
Formule: C₇H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234338
CAS nummer: 37482-64-7