(2E,4E,6E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949640-1G OR949640-5G
APOSOR949640-1GEA 220 EUR
APOSOR949640-1G APOSOR949640-5G
(2E,4E,6E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial 95%
(2E,4E,6E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.20 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11113099
CAS nummer: 5056-17-7