(2-Methoxyethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949664-25G OR949664-500G
APOSOR949664-25GEA 132 EUR
APOSOR949664-25G APOSOR949664-500G
(2-Methoxyethyl)benzene 95%
(2-Methoxyethyl)benzene
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂OCH₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025912
CAS nummer: 3558-60-9