2-Chloro-6-isopropyl-3-pyridineboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9498-1G OR9498-5G
APOSOR9498-1GEA 111 EUR
APOSOR9498-1G APOSOR9498-5G
2-Chloro-6-isopropyl-3-pyridineboronic acid 98%
2-Chloro-6-isopropyl-3-pyridineboronic acid
Formule: C₈H₁₁BClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08274472
CAS nummer: 1003043-37-5