1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949800-1G OR949800-250MG
APOSOR949800-1GEA 104 EUR
APOSOR949800-1G APOSOR949800-250MG
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline 95%
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
Formule: C₁₂H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00608546
CAS nummer: 79023-51-1