1,3-Dioxane-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949809-1G OR949809-5G
APOSOR949809-1GEA 175 EUR
APOSOR949809-1G APOSOR949809-5G
1,3-Dioxane-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
1,3-Dioxane-2-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26792594
CAS nummer: 90392-05-5