2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9499-1G OR9499-25G OR9499-5G
APOSOR9499-1GEA 22 EUR
APOSOR9499-1G APOSOR9499-25G APOSOR9499-5G
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₃
Smeltpunt: 102…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06201036
CAS nummer: 854373-97-0