(±)-5-Methyl-2-hexanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950043-25G OR950043-5G
APOSOR950043-25GEA 220 EUR
APOSOR950043-25G APOSOR950043-5G
(±)-5-Methyl-2-hexanol 95%
(±)-5-Methyl-2-hexanol
Formule: C₇H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004558
CAS nummer: 627-59-8