tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: tert-Butyl 3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
OR950059-1G OR950059-25G OR950059-5G
APOSOR950059-1GEA 22 EUR
APOSOR950059-1G APOSOR950059-25G APOSOR950059-5G
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₁NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22409620
CAS nummer: 143557-91-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III