6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-5-methylopyridine-3-boronic acid, 6-Bromo-5-methyl-3-pyridinylboronic acid, 2-Bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, (6-Bromo-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR9501-1G OR9501-5G OR9501-25G
APOSOR9501-1GEA 22 EUR
APOSOR9501-1G APOSOR9501-5G APOSOR9501-25G
6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₇BBrNO₂
Smeltpunt: 238…240 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08274468
CAS nummer: 1003043-34-2