1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(Thiophen-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid
OR950102-1G OR950102-250MG
APOSOR950102-1GEA 152 EUR
APOSOR950102-1G APOSOR950102-250MG
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid 95%
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₈H₈O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16622241
CAS nummer: 162959-94-6