3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950160-25G OR950160-100G OR950160-500G OR950160-5G
APOSOR950160-25GEA 117 EUR
APOSOR950160-25G APOSOR950160-100G APOSOR950160-500G APOSOR950160-5G
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol 95%
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004480
CAS nummer: 78-66-0