2-Benzyl-1,3-dioxolane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950264-25G OR950264-5G
APOSOR950264-25GEA 205 EUR
APOSOR950264-25G APOSOR950264-5G
2-Benzyl-1,3-dioxolane 95%
2-Benzyl-1,3-dioxolane
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003215
CAS nummer: 101-49-5