Ethyl-2-amino-4-methylpentanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950312-100G OR950312-25G
APOSOR950312-100GEA 263 EUR
APOSOR950312-100G APOSOR950312-25G
Ethyl-2-amino-4-methylpentanoate 95%
Ethyl-2-amino-4-methylpentanoate
Formule: C₈H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00987966
CAS nummer: 2899-43-6