3-Nitro-2,6-lutidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9504-25G OR9504-5G OR9504-100G
APOSOR9504-25GEA 74.6 EUR
APOSOR9504-25G APOSOR9504-5G APOSOR9504-100G
3-Nitro-2,6-lutidine
3-Nitro-2,6-lutidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
Smeltpunt: 26…31 °C
Vlampunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023503
CAS nummer: 15513-52-7
EINECS: 239-543-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III